Learn More
(-)-Nopol, TRC
Código de producto. 30479313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30479313 100 g
30480353 5 g
30479319 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN650630100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35836-73-8
Fórmula molecular C11H18O
Peso molecular (g/mol) 166.26
Sinónimo (1R,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, (1R)-(-)-Nopol, (1R)-(-)-Nopyl Alcohol, (1R)-Nopol
Nombre IUPAC 2-[(1S,5R)-6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]hept-3-enil]etanol
SMILES CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Nopol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1358