Learn More
Nopalina, TRC
Código de producto. 30470534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30470534 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30470534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN65060050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nopaline
CAS 22350-70-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H20 N4 O6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N4O6/c12-11(13)14-5-1-2-6(9(18)19)15-7(10(20)21)3-4-8(16)17/h6-7,15H,1-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H4,12,13,14)/t6-,7?/m0/s1
SMILES NC(=N)NCCC[C@H](NC(CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(1S)-4-carbamimidamido-1-carboxibutil]amino]pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 304.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1383
Porcentaje de pureza >95