Learn More
Nootkatone, TRC
Código de producto. 30481500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481500 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30481500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6505005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nootkatone
CAS 4674-50-4
Fórmula molecular C15 H22 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2(3H)-Naphthalenone','4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-','[4R-(4α,4aα,6β)]-, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-dien-2-one (8CI), Nootkatone (7CI), (4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone, (+)-Nootkatone, (4R,4AS,6R)-4,4a-dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one, Nootkanone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C
Nombre IUPAC (4R,4aS,6R)-4,4a-dimetil-6-prop-1-en-2-il-3,4,5,6,7,8-hexahidronaftalen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 218.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1671