Learn More
Bromuro de nonilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11926021 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11926021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440781000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonylmagnesium bromide
CAS 39691-62-8, 60-29-7
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.8490g/mL
Punto de ebullición 35.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H19BrMg
Fórmula lineal CH3(CH2)8MgBr
Número MDL MFCD03094048
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.849
Sinónimo nonylmagnesium bromide, nonylmagnesium bromide solution, ifqpktpqjlazhq-uhfffaoysa-m, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI IFQPKTPQJLAZHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCC[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio; nonano; bromuro
Peso molecular (g/mol) 231.46
PubChem CID 11042600
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.46
Forma física Líquido