Learn More
Ftalato de nonil undecilo, TRC
Código de producto. 30341068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30341068 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30341068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB18551050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonyl Undecyl Phthalate
CAS 65185-89-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 H46 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-Nonyl 2-Undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Nonyl Undecyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-20-24-32-28(30)26-22-18-17-21-25(26)27(29)31-23-19-15-13-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC
Nombre IUPAC 1-O-nonil 2-O-undecil benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 446.662
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.34
Porcentaje de pureza >95