Learn More
Éter nonil-glicidino, TRC
Código de producto. 30470087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470087 50 mg -
30474144 500 mg -
30469701 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN33726550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10580-65-1
Fórmula molecular C12 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 200.318
Sinónimo NSC 291916, 3-Nonyloxy-1-propene Oxide, 2-[(Nonyloxy)methyl]oxirane, 1,2-Epoxy-3-(nonyloxy)propane, [(Nonyloxy)methyl]oxirane
Nombre IUPAC 2-(no oximetil)oxirano
SMILES CCCCCCCCCOCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonyl Glycidyl Ether
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12/h12H,2-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.178