Learn More
Invitrogen™ Tubos para microcentrífuga sin ARNasa, antiadherentes
Descripción
Los tubos para microcentrífuga Ambion™ tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa. Tienen un diseño de sello positivo que resiste temperaturas de entre -90 °C y +120 °C, y cuentan con unas prácticas marcas de graduaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 500 Tubes/Pk. |
| Línea de productos | Ambion |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Sin ADNasa | Sin ARNasa, sin ADNasa |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Cierre incluido | Sí |
| Mostrar más |