Learn More
Invitrogen™ Tubos para microcentrífuga sin ARNasa, antiadherentes
Código de producto. 10259544
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
0,6 ml
1,5 ml
2 mL
Tipo de superficie:
Graduado
Graduado, baja unión
Graduated, low-binding
Cantidad:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de superficie Cantidad Tamaño de la unidad
10259544 0,6 ml Graduado, baja unión 500 Tubes/Pk. paquete de 500
10499034 0,5 ml Graduated, low-binding 1000 Tubes/Pk. paquete de 1000
10676825 1,5 ml Graduado, baja unión 250 Tubes/Pk. paquete de 250
10409044 1,5 ml Graduated, low-binding 500 Tubes/Pk. paquete de 500
10318574 2 mL Graduado, baja unión 250 Tubes/Pk. paquete de 250
10371235 2 mL Graduado 500 Tubes/Pk. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10259544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM12350
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Los tubos para microcentrífuga Ambion™ tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa. Tienen un diseño de sello positivo que resiste temperaturas de entre -90 °C y +120 °C, y cuentan con unas prácticas marcas de graduaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 0,6 ml
Material Polipropileno
Cantidad 500 Tubes/Pk.
Línea de productos Ambion
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sin ADNasa Sin ARNasa, sin ADNasa
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón a presión
Cierre incluido Sí
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para microcentrífuga sin ARNasa
Tipo de superficie Graduado, baja unión