Learn More
Fosfato de nonoxinol-3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonoxynol-3 Phosphate |
| CAS | 51811-79-1 |
| Fórmula molecular | C18 H30 O . x (H3 O4 P) |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cedephos CP 610, Gafac, Monafax, Plysurf, Soprophor, Polyoxyethylene nonylphenyl ether phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30O.H3O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-17-13-9-10-14-18(17)15-11-16-19;1-5(2,3)4/h9-10,13-14,19H,2-8,11-12,15-16H2,1H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | CCCCCCCCCc1ccccc1CCCO.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 3-(2-nonilfenil)propan-1-ol;ácido fosfórico |