Learn More
Justrite™ Envases de seguridad no metálicos de eliminación de líquidos
Descripción
Resiste abolladuras, punciones y descascarillado.El envase de seguridad no metálico de eliminación de líquidos tiene una gran apertura de boca y tapón de apertura con bloqueo para facilitar el llenado y el vertido.
- Resistente a abolladuras, perforaciones y productos químicos
- Almacene de manera segura líquidos que corroen los recipientes de seguridad con revestimiento de acero o acero inoxidable
- Disponible con accesorios de acero inoxidable
- Placa cortafuegos de doble pared que protege contra fuentes de ignición externas
- El tapón ventila automáticamente para evitar la acumulación de presión entre 3 y 5 psig
Certifications
FM Aprobado (excepto 17-985-72C).
† Con indicador de desbordamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 19 L |
| Certificaciones/conformidad | FM |
| Diámetro exterior (métrico) | 30,5 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 in |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 50,8 cm |
| Diámetro de la abertura (imperial) | 3,65 in |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 9,3 cm |
| Incluye | Supresor de llama, accesorio de acero inoxidable |
| Mostrar más |