Learn More
Justrite™ Envases de seguridad no metálicos de eliminación de líquidos
Código de producto. 10723873
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 gal
5 gal
Color:
Blanco
Rojo
Material:
Polietileno de alta densidad (HPDE), Accesorio de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Color Material unitSize
10723873 5 gal Rojo Polietileno de alta densidad (HPDE), Accesorio de acero inoxidable cada uno
12779606 2 gal Rojo Polietileno de alta densidad (HPDE), Accesorio de acero inoxidable cada uno
12913695 5 gal Blanco Polietileno de alta densidad (HPDE), Accesorio de acero inoxidable cada uno
12993685 2 gal Blanco Polietileno de alta densidad (HPDE), Accesorio de acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10723873 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 14765Z
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resiste abolladuras, punciones y descascarillado. El envase de seguridad no metálico de eliminación de líquidos tiene una gran apertura de boca y tapón de apertura con bloqueo para facilitar el llenado y el vertido.
Resiste abolladuras, punciones y descascarillado.El envase de seguridad no metálico de eliminación de líquidos tiene una gran apertura de boca y tapón de apertura con bloqueo para facilitar el llenado y el vertido.
  • Resistente a abolladuras, perforaciones y productos químicos
  • Almacene de manera segura líquidos que corroen los recipientes de seguridad con revestimiento de acero o acero inoxidable
  • Disponible con accesorios de acero inoxidable
  • Placa cortafuegos de doble pared que protege contra fuentes de ignición externas
  • El tapón ventila automáticamente para evitar la acumulación de presión entre 3 y 5 psig
Certifications
FM Aprobado (excepto 17-985-72C).
† Con indicador de desbordamiento.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 19 L
Certificaciones/conformidad FM
Diámetro exterior (métrico) 30,5 cm
Diámetro exterior (imperial) 12 in
Capacidad (imperial) 5 gal
Color Rojo
Altura (métrico) 50,8 cm
Diámetro de la abertura (imperial) 3,65 in
Diámetro de la abertura (métrico) 9,3 cm
Incluye Supresor de llama, accesorio de acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para un llenado/vertido fácil
Altura (imperial) 20 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE), Accesorio de acero inoxidable
Tipo de producto Bote de eliminación de líquidos