Learn More
Anhídrido nonenil succínico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438237 50 g 50 g
11448237 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17607.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28928-97-4 | C13H20O3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28928-97-4
Fórmula molecular C13H20O3
Número MDL MFCD00014552
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonenylsuccinic anhydride
Densidad 1.032
Punto de ebullición 126°C to 130°C (0.15 mmHg)
Temperatura de inflamación 146°C (295°F)
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 96%