Learn More
Nonatriacontane, TRC
Código de producto. 30466398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30466398 100 mg
1 options
Código de producto. 30466398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN458450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7194-86-7
Fórmula molecular C39 H80
Peso molecular (g/mol) 549.05
Sinónimo Nonatriacontane, n-Nonatriacontane
Nombre IUPAC no atriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonatriacontane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.626