Learn More
Cloruro de nonanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonanoyl Chloride |
| CAS | 764-85-2 |
| Fórmula molecular | C9H17ClO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de nonanoil |
| Peso molecular (g/mol) | 176.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0968 |