Learn More
Cloruro de nonanoilo, TRC
Código de producto. 30465243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465243 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30465243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64937525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoyl Chloride
CAS 764-85-2
Fórmula molecular C9H17ClO
Cantidad 25 g
Sinónimo NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de nonanoil
Peso molecular (g/mol) 176.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0968