Learn More
Nonanofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434933 50 g 50 g
11424933 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12238.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6008-36-2
Fórmula molecular C15H22O
Peso molecular (g/mol) 218.34
Número MDL MFCD00048965
Clave InChI PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
Nombre IUPAC 1-fenilnonan-1-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanophenone
Punto de fusión 14°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 139°C to 140°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.506
Cantidad 50 g
Beilstein 2047454
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 97%