Learn More
Ácido nonanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477164 1000 mL 1000 ml
11487164 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21568.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15€
    42.65€ / 1000 ml
    Ahorro 8.50€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido nonanoico se utiliza en la preparación de plastificadores y lacas. Se usa comúnmente en combinación con glifosato a fin de obtener un efecto de quema rápida para el control de la maleza en el césped.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 0,26 g/l a 20 °C. Soluble en alcohol y dipropilenglicol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-05-0
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.241
Número MDL MFCD00004433
Clave InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nombre IUPAC ácido nonanoico
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoic acid
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 0.905
pH 3.5
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1752351
Índice Merck 14,7070
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,0.26g/L. Soluble in alcohol and dipropylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pelargonic acid