Learn More
Ácido nonanoico-6,6,7,7-d4, TRC
Código de producto. 30480352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480352 10 mg -
30478121 2 mg 2 miligramos
30468007 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64938610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219795-27-3
Fórmula molecular C9 D4 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 162.263
Sinónimo Nonanoic-6,6,7,7-d4 acid, 1-Octanecarboxylic-5,5,6,6-d4 acid, n-Nonanoic acid-d4, Pelargonic acid-ε,ζ-d4, Nonanoic acid-d4
Nombre IUPAC Ácido 6,6,7,7-tetradeuteriononanoico
SMILES [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.156