Learn More
Ácido nonanedioico-D14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonanedioic-D14 Acid |
| CAS | 119176-67-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H14 H2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Nonanedioic-d14 acid (9CI), 1,9-Nonanedioic-d14 Acid, Nonanedioic Acid-D14, Azelaic acid-d14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecadeuteriononanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1927 |