Learn More
Nonanamida, TRC
Código de producto. 30180220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180220 10 mg 10 miligramos
30179960 5 mg 5 miligramos
30180141 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB50436810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-07-6
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.25
Nombre IUPAC Nonanamida
SMILES CCCCCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1467