Learn More
Nonanal, TRC
Código de producto. 30137484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137484 50 g 50 g
30135980 10 g 10 g
30009912 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64933050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-19-6
Fórmula molecular C9 H18 O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Nombre IUPAC noanal
SMILES CCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pelargonaldehyde
Cantidad 50 g
Sinónimo Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1358