Learn More
Nonanal-d18, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonanal-d18 |
| CAS | 1466552-36-2 |
| Fórmula molecular | C9 D18 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Nonanaldehyde-d18, Aldehyde C 09-d18, Aldehyde C 9-d18, NSC 5518-d18, Nonaldehyde-d18, Nonanoic Aldehyde-d18, Nonylaldehyde-d18, Nonylic Aldehyde-d18, Pelargonaldehyde-d18, Pelargonic Aldehyde-d18, n-Nonanal-d18, n-Nonylaldehyde-d18 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D |
| SMILES | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-octadecadeuteriononan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 160.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.2487 |