Learn More
Anhídrido no fluoropentanoico, TRC
Código de producto. 30482358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30482358 500 mg
30481003 1 g
30469645 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649523500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308-28-1
Fórmula molecular C10O3F18
Peso molecular (g/mol) 510.08
Sinónimo Perfluoropentanoic Anhydride, Perfluorovaleric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-pentanoic Acid 1,1'-Anhydride
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonfluoropentanoil 2,2,3,3,4,4,5,5,5-no fluoropentanoato
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonafluoropentanoic Anhydride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10F18O3/c11-3(12,5(15,16)7(19,20)9(23,24)25)1(29)31-2(30)4(13,14)6(17,18)8(21,22)10(26,27)28
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.956