Learn More
Ácido no fluoropentanoico, TRC
Código de producto. 17903955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903955 250 mg 250 miligramos
17953605 100 mg 100 miligramos
17970905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649515250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2706-90-3
Fórmula molecular C5 H F9 O2
Peso molecular (g/mol) 264.05
Sinónimo Pentanoic acid, nonafluoro- (9CI), Valeric acid, nonafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentanoic acid, NSC 18404, Nonafluoropentanoic acid, Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Perfluoropentanoic acid, Perfluorovaleric acid
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoropentanoic acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9833
Porcentaje de pureza >95%