Learn More
Cloruro de nonafluorobutansulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357279 1 g 1 g
11367279 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27437.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2991-84-6 | Molecular Formula: C4ClF9O2S | Molecular Weight: 318.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2991-84-6
Fórmula molecular C4ClF9O2S
Peso molecular (g/mol) 318.54
Número MDL MFCD03412262
Clave InChI IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride, nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride, perfluorobutanesulfonyl chloride, perfluorobutanesulphonyl chloride, nonafluorobutanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro, acmc-20ak1o, perfluorobutylsulfonyl chloride, nonafluoro-n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 324955
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonafluorobutanesulfonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.55
Porcentaje de pureza 98%