Learn More
Nonafluoro-2-yodobutano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11393746 5 g 5 g
11303756 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11393746
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16792.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 375-51-9 | C4F9I | 345.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-51-9
Fórmula molecular C4F9I
Peso molecular (g/mol) 345.93
Número MDL MFCD00077556
Clave InChI FBJVLVWUMYWJMY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-iodononafluorobutane, 2-iodoperfluorobutane, nonafluor-2-jodbutan, acmc-20ansx, nonafluoro-s-butyliodide, nonafluoro-sec-butyl iodide, 2-iodo nonafluoro butane, 3-iodo-1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluorobutane, butane,1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluoro-3-iodo, 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonakis fluoranyl-3-iodanyl-butane
PubChem CID 2775165
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluoro-3-yodobutano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonafluoro-2-iodobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 2.095
Punto de ebullición 64°C to 67°C
Índice de refracción 1.3305
Cantidad 5 g
Beilstein 1777547
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.93
Porcentaje de pureza 98%