Learn More
Nonafluoro-1-yodobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452658 100 g 100 g
11432658 5 g 5 g
11442658 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16671.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.934 g/mol
Nonafluoro-1-iodobutane is used as iodine atom donor in the synthesis of iodocyclohexane. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el nonafluoro-1-yodobutano se utiliza como donante de átomos de yodo en la síntesis de yodociclohexano. Se utiliza en el campo agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad, lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales alcalinos y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-39-2
Fórmula molecular C4F9I
Peso molecular (g/mol) 345.934
Número MDL MFCD00001062
Clave InChI PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutano
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonafluoro-1-iodobutane
Punto de fusión -89°C to -87°C
Densidad 2.01
Punto de ebullición 67°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.329
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1777546
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.93
Porcentaje de pureza 97%