Learn More
Ácido nonafluoro-1-butanosulfónico, TRC
Código de producto. 17992795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992795 5 g 5 g
17903605 100 mg 100 miligramos
17954175 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6493255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-73-5
Fórmula molecular C4 H F9 O3 S
Peso molecular (g/mol) 300.1
Sinónimo 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-ácido sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanesulfonic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.9503