Learn More
Ácido no afluoro-1-butanosulfónico (50 μg/mL en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30464607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464607 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30464607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT80951X5ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanesulfonic acid
CAS 375-73-5
Fórmula molecular C4 H F9 O3 S
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
Fórmula InChI InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-ácido sulfónico
Peso molecular (g/mol) 300.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.9503
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorobutanesulfonic acid 50 μg/mL