Learn More
Ácido nonadecanoico-d37, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonadecanoic-d37 Acid |
| CAS | 1219798-49-8 |
| Fórmula molecular | C19 D37 H O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Nonadecanoic-d37 Acid, Nonadecanoic Acid-D37, n-Nonadecanoic-d37 Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptatriacontadeuteriononadecanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-heptatriacontadeuteriononadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 335.7318 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.5194 g/mol |
| Mostrar más |