Learn More
Estándar de éster metílico de ácido nonadecanoico para cromatografía de gases, Chem Lab
Código de producto. 15909326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15909326 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15909326 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL46.1450.0001
Especificaciones
CAS 1731-94-8
Punto de fusión 54°C
Temperatura de inflamación > 113 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Envase Ampolla en vidrio
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 354.61
Forma física Sólido