Learn More
Ácido nonadecanoicio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10138222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10138222 1 g Frasco de vidrio 1 g
10114840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10391124 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10138222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.65€
    47.65€ / 1 g
    Ahorro 8.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 646-30-0 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-30-0
Fórmula molecular C19H38O2
Peso molecular (g/mol) 298.51
Número MDL MFCD00002754
Clave InChI ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonadecanoic acid, nonadecylic acid, unii-h6m3vyc62p, h6m3vyc62p, fatty acids, c16-22, n-nonadecanoate, n-nonadecylate, nonadecyclic acid, c16-c22 alkylcarboxylic acid
PubChem CID 12591
ChEBI CHEBI:39246
Nombre IUPAC ácido nonadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonadecanoic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68°C to 70°C
Color Blanco
Punto de ebullición 297°C (100.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 02, II, 368
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.51
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo fino o copos brillantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonadecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.