Learn More
Ácido no adecanedioico, TRC
Código de producto. 30240923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240923 100 mg 100 miligramos
30240666 10 mg 10 miligramos
30240783 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649003100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6250-70-0
Fórmula molecular C19H36O4
Peso molecular (g/mol) 328.49
Nombre IUPAC Ácido no adecanedioico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonadecanedioic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O4/c20-18(21)16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(22)23/h1-17H2,(H,20,21)(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2614