Learn More
Nonadecano, TRC
Código de producto. 30466094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466094 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30466094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6489501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonadecane
CAS 629-92-5
Fórmula molecular C19 H40
Cantidad 1 g
Sinónimo Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane
Fórmula InChI InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC Nonadecano
Peso molecular (g/mol) 268.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.313