Learn More
Sal de amonio del ácido nonadecafluorodecanoico, TRC
Código de producto. 30477257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30477257 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30477257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonadecafluoro-decanoic Acid Ammonium Salt
CAS 3108-42-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H4F19NO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ammonium perfluorodecanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10HF19O2.H3N/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29;/h(H,30,31);1H3
SMILES FC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O.N
Nombre IUPAC azanio;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoato
Peso molecular (g/mol) 531.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.9939
Porcentaje de pureza >95