Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 384 pocillos sin tratamiento
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10446152
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Cantidad:
100/caja
40/caja
80/pack
Volumen total del pocillo (métrico):
28 μl
131 μl
Tamaño de la unidad:
40 PCS
40 PCS
80 PCS
paquete de 100
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Volumen total del pocillo (métrico) unitSize Tapa
10446152 Transparente 80/pack 131 μl 80 PCS -
10277441 Blanco 40/caja 131 μl 40 PCS Con tapa
10527071 Negro 40/caja 131 μl 40 PCS Sin tapa
10060202 Transparente 100/caja 131 μl paquete de 100 Sin tapa
10737112 Transparente 40/caja 28 μl 40 PCS Sin tapa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10446152 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 788101
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado sin tratamiento de superficie para crear baja unión biomolecular. Las™ 384microplacas de ensayo de pocillos no tratados Greiner Bio One son ideales para aplicaciones de cribado bioquímico sensibles.
  • también son compatibles con sistemas automatizados
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógeno
  • Fabricado según norma DIN ISO Directrices 9001
  • Se cuadruplicó el número de pozos (de 96)
  • Espaciamiento entre pocillos: 4,5 mm
  • Perfil de pozo cuadrado redondeado, que proporcionaun volumen de trabajo flexible de 10 μl a 130 μl y reducción de la absorción y burbujeo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 131 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.° por paquete 80
Cantidad 80/pack