Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de repuesto para el desionizador de agua de plástico no presurizados
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los cartuchos de repuesto para el desionizador de agua de plástico no presurizados Thermo Scientific™ ofrecen agua desionizada para numerosas aplicaciones. Para su uso con desionizadores de agua de plástico no presurizados, que son pequeños sistemas compactos que ofrecen agua desmineralizada. Ideal para laboratorios pequeños, pero también para el suministro de autoclaves y lavadoras en consultorios médicos y de dentistas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cartucho de repuesto para DI 750 |
| Caudal | 100 l/h |
| Tamaño del filtro | 750 l |
| Para utilizar con (equipo) | DI 750 sin presión (número de pieza 03.1404) |
| Pureza | 0,1 - 20 µS/cm |
| Tipo | no presurizados |