Learn More
Estándar de no metales: As, B, P, S, Se, Si, Te a 100 μg/mL en HCl al 5%, HF tr., VHG™
Descripción
Estándar de no metales: As, B, P, S, Se, Si, Te a 100 μg/mL en HCl al 5%, HF tr.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| CAS | 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |