Descripción
- Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
- Embalaje: Las pipetas de transferencia no estériles de Globe Scientific vienen empaquetadas en una caja dispensadora única. Esta caja práctica es pequeña y compacta, ideal para uso en la mesa. El panel frontal articulado se abre para un acceso rápido a las pipetas y puede cerrarse cuando no se usa para mantener el contenido limpio.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3.2 mL |
| Calibrado | No |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 20 |
| Graduado | No |
| Longitud (imperial) | 6,1 in |
| Tipo de empaquetado | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Color | Natural |
| Mostrar más |