Learn More
Globe Scientific Tubos de almacenamiento no graduados con tapa de rosca
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Para el almacenamiento y transporte de material biológico
- Fabricado con polipropileno (PP) no tóxico para ofrecer resistencia y claridad
- Las roscas externas proporcionan una superficie interior lisa y uniforme, lo que reduce el riesgo de contaminación
- Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno para proporcionar el mismo coeficiente de expansión que los tubos
- Tapones de rosca vendidos por separado (21-200-103)
- Base redonda
Información de órdenes
Tapones de rosca (21200103) vendidos por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Cantidad | 1000/bolsa |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (no incluido) |
| Mostrar más |