Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio de PVC flexibles sin DEHP
Descripción
- Formulación sin DEHP no tóxica
- Radios de curvatura pequeños y flexibles
- Transparente; permite la inspección visual y el control del flujo
- Certificaciones: Conformidad con la FDA (alimentos), Propuesta 65, REACH
- Escala de temperatura: de –50 a 73 °C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, Propuesta 65, REACH |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,2 mm |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Instrumentos analíticos, laboratorio general, uso para transferencia de líquidos, gases y productos químicos inorgánicos que se encuentran en las aplicaciones de dispensación de jabón, pigmentos, pinturas y laboratorios |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |