Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 384 pocillos de superficie no vinculante
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11897311
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Color unitSize
11897311 Negro 40 PCS
1 options
Código de producto. 11897311 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 784900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caracterizada por propiedades de unión de proteínas, péptidos, ADN y ARN bajas, la superficie de no unión aumenta la sensibilidad del ensayo al reducir el fondo, mejorando la relación señal-ruido. Las™ 384microplacas Greiner Bio One Non-Binding Surface -Well permanecen estables en condiciones de ensayo comunes y no se degradan durante el almacenamiento a corto plazo.
Las características de la superficie no vinculante son: 
  • Propiedades de unión biomolecular ultra bajas no específicas (proteínas, ADN, ARN) 
  • Estabilidad superficial a largo plazo sin degradación ni lixiviación 
  • Mayor sensibilidad de ensayo con fondo reducido
Ventajas: Aumente significativamente la sensibilidad del ensayo, reduciendo el fondo, mejorando la relación señal-ruido 
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables 
  • Apirógenos 
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001 
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Perfil del pozo: Pequeño volumen™ 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de enlace No adherente
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Repelente de proteínas no aglutinante
Volumen total del pocillo (métrico) 28 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.° por paquete 40
Cantidad 40/caja