Learn More
Tocris Bioscience™ Nomifensine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30001489 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001489 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1992/50
Potent noradrenalin and dopamine uptake inhibitor. Antidepressant
Nomifensine is a potent inhibitor of noradrenaline and dopamine uptake (Ki values are 4.7, 26 and 4000 nM for inhibition of noradrenaline, dopamine and 5-HT uptake respectively, in rat brain). Increases central dopamine levels in rats following systemic administration. Displays antidepressant activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomifensine
CAS 32795-47-4
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C20H22N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.4
Pureza >98%
Peso molecular 354.406