Learn More
Nomifensine, MedChemExpress
Código de producto. 16444547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444547 50 mg 50 miligramos
16448616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1110
MedChemExpress Nomifensine is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, increases the amount of synaptic norepinephrine and dopamine available to receptors by blocking the dopamine and norepinephrine reuptake transporters.
Nomifensine is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, increases the amount of synaptic norepinephrine and dopamine available to receptors by blocking the dopamine and norepinephrine reuptake transporters.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomifensine
CAS 24526-64-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-Nomifensin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.59 mM)
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C)CC2C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 238.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation