Learn More
Nomifensine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16458616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458616 100 mg 100 miligramos
16454547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1110A
MedChemExpress Nomifensine maleate is a selective inhibitor of dopamine uptake, used in adult attention deficit disorder.
Nomifensine maleate is a selective inhibitor of dopamine uptake, used in adult attention deficit disorder.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomifensine maleate
CAS 32795-47-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Nomifensine maleat
Información de solubilidad DMSO : ≥ 80 mg/mL (225.73 mM) ∣H2O : 2.2 mg/mL (6.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C)CC2C3=CC=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 354.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.4
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation