Learn More
Maleato de hidrógeno de nomifensina, LoGiCal
Código de producto. 30460114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460114 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460114 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3158.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomifensine Hydrogen Maleate
CAS 32795-47-4
Nombres de analitos o componentes Nomifensine Hydrogen Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4-phenyl-8-isoquinolinamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4-phenyl-8-isoquinolinamine (Z)-2-butenedioate (1:1), (±)-Nomifensine hydrogen maleate, Alival, Alival (antidepressant), HOE 984, Hostalival, Merital, NSC 289114, Neurolene, Nomifensine hydrogen maleate, Nomifensine maleate, Psicronizer
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CC(c2ccccc2)c3cccc(N)c3C1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-metil-4-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-8-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 354.4
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.158 g/mol