Learn More
Sal de ácido maleico nomifensina-d3, TRC
Código de producto. 30479611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30479611 5 mg
30467055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6359525MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795140-41-8
Fórmula molecular C20H19D3N2O4
Peso molecular (g/mol) 357.42
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-(methyl-d3)-4-phenyl-8-isoquinolinamine (2Z)-2-Butenedioate, (8-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-(methyl-d3)-4-phenylisoquinoline (Z)-2-Butenedioate, (±)-Nomifensine-d3 Hydrogen Maleate, Alival-d3, HOE 984-d3, Hostalival-d3, Merital-d3, NSC 289114-d3, Neurolene-d3, Nomifensine-d3 Hydrogen Maleate, Nomifensine-d3 Maleate, Psicronizer-d3
SMILES O=C(O)/C=[C]\C(O)=O.NC1=C2C(C(C3=CC=CC=C3)CN(C([2H])([2H])[2H])C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomifensine-d3 Maleic Acid Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3;