Learn More
Nomegestrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nomegestrol |
| CAS | 58691-88-6 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione, Monaco, Nomegestrol, TX 071, Thermex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O3/c1-12-10-18-16(15-5-4-14(23)11-17(12)15)6-8-20(3)19(18)7-9-21(20,24)13(2)22/h10-11,15-16,18-19,24H,4-9H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-6,13-dimetil-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2038 |