Learn More
Acetato de Nomegestrol, TRC
Código de producto. 30137618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137618 25 mg 25 miligramos
30006795 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN63585525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58652-20-3
Fórmula molecular C23 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 370.48
Sinónimo Nomegestrol acetate, 6-Methyl-3,20-dioxo-19-norpregna-4,6-dien-17-yl acetate
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6,13-dimetil-3-oxo-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomegestrol acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2144