Learn More
NOmega-propil-L-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nw-Propyl-L-Arginine |
| CAS | 137361-05-8 |
| Fórmula molecular | C9 H20 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N4O2/c1-2-5-12-9(11)13-6-3-4-7(10)8(14)15/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,14,15)(H3,11,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CCCNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-[(N-propilcarbamimidoil)amino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1586 |